Gel extraction kits, E.Z.N.A.®
Lieferant: OMEGA BIO-TEK
D2500-02 D2500-01 D2500-00
D2500-02EA 356 CHF
D2500-02 D2500-01 D2500-00
Gel extraction kits, E.Z.N.A.®
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Die Gelreinigung von DNA ist eine häufig verwendete Methode zur Isolierung bestimmter DNA-Fragmente. Bei den meisten Methoden wird jedoch entweder die Agarose nicht vollständig entfernt (was zu Problemen bei Folgeanwendungen führen kann), die DNA aufgetrennt oder nur eine sehr kleine Ausbeute erzielt.
  • DNA-Rückgewinnung aus Agarosegel in weniger als 15 Minuten
  • Optimierte Puffer garantieren reine DNA
  • Keine organischen Extraktionen erforderlich
  • Hergestellte aufgereinigte DNA eignet sich für sämtliche Folgeanwendungen
Das E.Z.N.A.® Gel Extraction Kit verwendet die Zentrifugensäulentechnologie HiBind®, um DNA-Banden mit einer Länge von 70 bp bis 20 kb aus Agarosegels jeglicher Qualität zurückzugewinnen. Die Ausbeute beträgt bis zu 85%. Das E.Z.N.A.® MicroElute Gel Extraction Kit ist speziell für die Reinigung von DNA-Fragmenten aus Agarosegelen mit einem geringen Elutionsvolumen von 10 bis 15 µl vorgesehen.
Q-Spin-Säulen besitzen keinen Verschluss und ermöglichen die schnelle Verarbeitung mehrerer Proben. Diese Säulen ergeben eine hohe Ausbeute und können bei Zentrifugenprotokollen verwendet werden. V-Spin-Säulen besitzen einen Verschluss und einen standardmäßigen Luer-Anschluss am Boden. Dies ermöglicht einen leckdichten Anschluss an eine Vakuumstation oder eine Nadel mit Luer-Verschluss. Die Säule eignet sich sowohl für Zentrifugen- als auch für Vakuumprotokolle.