Kältethermostate, Proline Kryomate
Lieferant: LAUDA
L001653 L001654 L001655 L001657 L001658 L001659
461-1298EA 37280 CHF
461-1298 461-1301 461-1303 461-1299 461-1302 461-1304
Kältethermostate, Proline Kryomate
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Kälteumwälzthermostate
Die Proline Kryomate sind auf dem Boden stehende kompakte Kühlthermostate, die serienmäßig mit dem Command-Steuerkopf ausgestattet sind. Es verfügt über eine hinterleuchtete grafische LCD-Anzeige mit Istwerten in der Auflösung 0,1/0,01 oder 0,001 °C; Eingabe wahlweise über Cursortasten oder numerische Softkeys. Anzeige mit Klartextmeldungen, grafischer Darstellung von Temperaturverlaufskurven und Menüführung in vier Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch). Mit einer großen Badöffnung und einem Volumen von bis zu 40 Litern eignet sich dieser Bereich besonders für interne Anwendungen.
  • Temperaturbereich von −90 bis +200 °C
  • Serienmäßig integrierte optoentkoppelte RS232/485-Schnittstelle
  • Die Konsole des Kontrollkopfes ist abnehmbar und als Fernbedienung (bis 50 Meter) nutzbar
  • Editierbarer Programmgeber umfasst Echtzeituhr mit Speichermöglichkeit für 150 Temperatur-/Zeit-Segmente, aufteilbar in 5 Programme
  • Einstellbare Rücklaufdüse innerhalb des Bads für optimierte Temperaturkonstanz
Alle Modelle können entweder als luft- oder wassergekühlte Variante mit einer leistungsstarken 4-stufigen Variopumpe geliefert werden. Die elektronisch geregelte Badrand-Heizung verhindert Feuchtigkeit in der Atmosphäre durch Kondensieren und Einfrieren bei niedrigen Temperaturen. Die hochentwickelten Kühleinheiten sorgen für eine extrem hohe Kühlleistung und sind selbst bei niedrigen Temperaturen hocheffizient. Das SmartCool System sorgt mit seinem energiesparenden digitalen Kältemanagement dafür, dass jeder Betriebszustand mit der dafür benötigten und nicht mit der maximalen Kälteleistung gefahren wird. Das spart bis zu 75 Prozent Energie, da ein Gegenheizen nahezu entfällt und die Abwärme an die Umgebung deutlich reduziert wird.
Maximale Pumpenleistung:
19 L/min bei 0,5 bar
Bestellinformation: Bitte beachten Sie, dass für alle Proline Kryomate Geräte eine 3-phasige Stromversorgung erforderlich ist. W kennzeichnet Modelle mit Wasserkühlung.
Bitte beachten * Kühlkapazität bei 20; 0; −20; −30; −40; −50; −60; −70; −80 und −90 ?C