Miniröhrchensystem, Axygen®
Lieferant: Corning
MTS-11-C MTS-11-8-C-R-S MTS-06-C-R MTS-06-C-R-S MTS-06-C MTS-11-12-C MTS-11-12-C-R MTS-11-12-C-RS MTS-11-8-C MTS-11-8-C-R MTS-11-C-R MTS-11-C-R-S
733-1979EA 40.1 CHF
733-1979 732-1138 731-0211 731-0212 731-0210 731-0213 731-0214 731-0215 731-0216 731-0217 731-0219 731-0220
Miniröhrchensystem, Axygen®
Röhrchen Mikroröhrchen
PP, 100 % rein. Das Axygen 96-Well-Miniröhrchensystem ist sowohl für 8er- als auch für 12er-Verschlusskappenstreifen konzipiert.
  • Mit Beckman, Tecan, Zymark und anderen automatisierten Arbeitsstationen kompatibel
  • Nur einseitig anbringbarer Deckel mit eingeätzter, alphanumerischer Gitterteilung zur positiven Identifizierung der Proben
  • Eingegossene Kondensationsringe am Deckel minimieren das Risiko von Kreuzkontamination