VWR® Critical Swabs
Lieferant: VWR Collection
149-0330EA 5.2 CHF
149-0330 149-0331 149-0332 149-0340 149-0341 149-0342
VWR® Critical Swabs
Tupfer Tupfer für die Probenahme
Critical Reinigungsstäbchen für die Reinigung von Festplattenlaufwerken, Geräten in der Optik, PC-Leiterplattenkomponenten und anderen empfindlichen Komponenten.
  • Sehr saugfähig
  • Fusselarme Zusammensetzung reduziert Kontamination
  • Doppelkopfteile in weißem antistatischem Papier verpackt
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904