Bacterial DNA kit, E.Z.N.A.®
Lieferant: OMEGA BIO-TEK
D3350-02 D3350-00 D3350-01
D3350-02EA 783 CHF
D3350-02 D3350-00 D3350-01
Bacterial DNA kit, E.Z.N.A.®
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Das E.Z.N.A.® Bacterial DNA Kit ermöglicht die schnelle und zuverlässige Isolierung von hochwertiger zellulärer Gesamt-DNA zahlreicher Bakterienarten. Dieses Kit verwendet optimierte Lysebedingungen, sodass für jede Säule bis zu 1×10⁹ Bakterienzellen verwendet werden können. Organische Extraktionen sind nicht nötig. Dadurch fällt weniger Kunststoffabfall an, es sind weniger Benutzereingriffe erforderlich und mehrere Proben können parallel verarbeitet werden. Bakterienzellen werden bis zur Log-Phase kultiviert und geerntet. Die Zellwand wird mittels Lysozymverdau und Bead-Beating, gefolgt von einem Proteaseverdau, entfernt. Nach der Lyse werden die Bindungsbedingungen angepasst und die Probe wird auf eine HiBind DNA Zentrifugensäule geladen. Zwei schnelle Waschschritte entfernen Salze und Proteinkontaminanten und die DNA wird schließlich in Wasser oder Elutionspuffer eluiert. Die aufgereinigte DNA kann direkt in Folgeanwendungen eingesetzt werden, ohne dass eine weitere Reinigung erforderlich ist.
  • Geeignet für die meisten Bakterienstämme
  • DNA-Isolierung in weniger als 20 Minuten (nach Lyse)
  • Optimierte Puffer garantieren reine DNA
  • Keine organischen Extraktionen
  • Aufgereinigte DNA eignet sich für die meisten Anwendungen