E.Z.N.A.® SQ Blut-DNA Kit
Lieferant: Omega Bio-Tek
E.Z.N.A®
D5032-00EA 19.8 CHF
D5032-00 D5032-03
E.Z.N.A.® SQ Blut-DNA Kit
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Das E.Z.N.A.® SQ Blood DNA Kit bietet eine zuverlässige Methode zur Isolierung hochmolekularer, genomischer DNA aus frischem, gefrorenem oder antikoaguliertem Vollblut. Die Methode kann auch für die Vorbereitung von genomischer DNA aus Buffy-Coat, Knochenmark oder kultivierten Zellen verwendet werden. Phenol-/Chloroformextraktionen sind nicht erforderlich, und zeitaufwändige Schritte wie CsCl-Gradienten-Ultrazentrifugation werden überflüssig. Mit dem E.Z.N.A.® SQ Blood DNA Kit aufgereinigte DNA ist für Folgeanwendungen wie PCR, Southern Blotting oder Restriktionsenzymverdauung einsetzbar.
  • Isolierung von qualitativ hochwertiger, genomischer DNA mit hohem Molekulargewicht
  • Variable Menge der Ausgangsstoffe, mit DNA-Aufreinigung von 0,1 bis 10 ml Vollblut
  • Verarbeitung von einer oder mehreren Probe(n) in weniger als 90 Minuten