E.Z.N.A.® Soil DNA Kit
Lieferant: OMEGA BIO-TEK
D5625-00 D5625-01 D5625-02
D5625-00EA 31.7 CHF
D5625-00 D5625-01 D5625-02
E.Z.N.A.® Soil DNA Kit
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Das E.Z.N.A.® Soil DNA Kit wurde formuliert für die Isolierung hochreiner zellulärer DNA aus Bodenproben, die typischerweise Huminsäure und Inhibitoren der PCR enthalten. Dieses Kit wurde erfolgreich eingesetzt, um DNA aus schwer lysierbaren Bakterien, Pilze und Algen zu isolieren, die sich in einer Reihe von Proben wie Ton und sandigen, torfigen, kalkigen und lehmigen Bodenproben finden. Die isolierte DNA kann für die meisten Folgeanwendungen einschließlich PCR, Southern Blotting und SNP-Analyse verwendet werden.
  • DNA-Isolierung in 1 Stunde
  • Optimierte Puffer garantieren jederzeit reine DNA
  • Die gereinigte DNA ist für die meisten Folgeanwendungen geeignet