VWR®, Stehkolben mit Normschliff
Lieferant: VWR Collection
201-1381EA 21.1 CHF
201-1381 201-1380 201-1382 201-1383 201-1384 201-1344 201-1348 201-1360 201-1361
VWR®, Stehkolben mit Normschliff
Kolben Stehkolben
Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Geringe Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Die preisgünstige Alternative für eine Vielzahl von Laboranwendungen. Mit weiß-mattiertem Beschriftungsfeld und aufgedruckter Katalognummer zur einfachen Nachbestellung.
DIN 12348
Zertifizierungen: DIN 12348