VWR®, Erlenmeyerkolben, mit Normschliff
Lieferant: VWR Collection
201-1385EA 22.5 CHF
201-1385 201-1386 201-1387 201-1388 201-1389 201-1390 201-1391 201-1392 201-1393 201-1394 201-1395 201-1372 201-1373 201-1362 201-1363 201-1369 201-1370
VWR®, Erlenmeyerkolben, mit Normschliff
Kolben Erlenmeyerkolben
Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Good value alternative for a wide range of laboratory applications. Volume graduations and labelling area.
DIN 12387
Zertifizierungen: DIN 12387