Magnetrührer, Topolino
Lieferant: IKA
Topolino
442-0601EA 232 CHF
442-0601
Magnetrührer, Topolino
Rührer Magnetrührer
Mini-Magnetrührer mit langlebigem bürstenlosen Motor zum Mischen kleiner Mengen.
  • Stufenlos einstellbarer Drehzahlbereich
  • Leistungsstarke Magnete für kräftige Magnetkupplung
  • Einsatz bei 5 bis 40 °C (80 % relative Luftfeuchtigkeit) in einem Brutschrank oder im Kühlraum möglich
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21