Magnetrührer mit Heizplatte, RET basic IKAMAG® safety control
Lieferant: IKA
3622000 3622003 3622001 3622002
442-2378EA 1870 CHF
442-2378 442-0732 IKAA3622001 442-1130
Magnetrührer mit Heizplatte, RET basic IKAMAG® safety control
Rührer Magnetrührer mit Heizplatte
Magnetrührer mit Heizplatte; äußerst kurze Aufheizzeiten und integrierte Temperierung, geeignet für den unbeaufsichtigten Betrieb. Die Geräte verfügen, zur präzisen Temperaturüberwachung, über eine Anschlussbuchse nach DIN 12878 zum Einsatz eines elektronischen Kontaktthermometers, z. B. ETS-D5. Mit hoher Magnetkopplung, elektronischer Drehzahlregelung und digitaler Fehlercode-Anzeige.
  • Exakte Temperatur- und Drehzahleinstellung über Digitalanzeige, auch bei ausgeschaltetem Gerät
  • Digitale Anzeige der eingestellten Sicherheitstemperatur
  • Erhöhete Sicherheit, dank verbesserter Temperierkontrolle, Hitze-Warnlicht trägt zur Vermeidung von Verbrennungen bei
  • Einstellbarer Sicherheitskreis der Heizplattentemperatur (50 bis 380 °C)
  • Verwendung bei 5 bis 40 °C (80% relative Luftfeuchtigkeit)
IP Protection Class according to DIN EN 60529: IP 42
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 42
Bestellinformation: PT1000 Temperaturfühler und eine Schutzhaube aus Silikon sind im Lieferumfang enthalten; weiteres Zubehör bitte separat bestellen.