EDTA Dinatriumsalz 7,444 g/l in wässriger Lösung, AVS TITRINORM
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: Ethylendinitrilotetratetraessigsäure DinatriumsalzDinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetatEDTA-Na2Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure DinatriumsalzEthylendiamintetraessigsäure DinatriumsalzEdetinsäure DinatriumsalzIdranal IIIKestranal® 2S
88826.9011EA 233 CHF
88826.9011
EDTA Dinatriumsalz 7,444 g/l in wässriger Lösung, AVS TITRINORM
EDTA Dinatriumsalz
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MW: 336,21 g/mol
MDL Number: MFCD00070672
CAS-Nummer: 139-33-3