4-Phenyl-4-piperidinol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H55418.03
H55418.06
H55418.03EA
113
CHF
H55418.03
H55418.06
4-Phenyl-4-piperidinol 99%
4-Phenyl-4-piperidinol
Formel:
C₁₁H₁₅NO Melting Pt: 157…161 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006000 CAS-Nummer: 40807-61-2 EINECS: 255-089-0 |