Luftkühler, CondenSyn™
Lieferant: Asynt
GB-C-350-B29 GB-C-450-B29 GB-C-200-B29 GB-C-350-B24 GB-C-450-B19 GB-C-450-B24 GB-C-350-B14 GB-C-450-B14 GB-C-200-B14 GB-C-200-B19 GB-C-200-B24
ASYNGB-C-350-B29EA 530 CHF
ASYNGB-C-350-B29 ASYNGB-C-450-B29 ASYNGB-C-200-B29 ASYNGB-C-350-B24 ASYNGB-C-450-B19 ASYNGB-C-450-B24 ASYNGB-C-350-B14 ASYNGB-C-450-B14 ASYNGB-C-200-B14 ASYNGB-C-200-B19 ASYNGB-C-200-B24
Luftkühler, CondenSyn™
Kühler
Kühler aus Borosilikatglas.
  • Robust und einfach zu reinigen
  • Geeignet für den Einsatz unter Vakuum
  • Leistungsstark und umweltfreundlich
  • Kein Risiko von Überschwemmungen
Die wasserfreie Kühlung verringert nicht nur die Umweltbelastung, sondern spart auch Wasserkosten.
200 mm recommended for use with flasks up to 100 mL in size (Not more than half full).
350 mm recommended for use with flasks up to 500 mL in size (Not more than half full).
450 mm recommended for use with flasks up to 1000 mL in size (Not more than half full).