Schläuche für rotarus® Pumpen, Fluran® F-5500-A
Lieferant: HIRSCHMANN
95220015 95220525 95220522 95220517 95220510 95220017 95220016 95220013
HIRS95220015EA 2020 CHF
HIRS95220015 HIRS95220525 HIRS95220522 HIRS95220517 HIRS95220510 HIRS95220017 HIRS95220016 HIRS95220013
Schläuche für rotarus® Pumpen, Fluran® F-5500-A
Schläuche Transferschlauch
Diese Schläuche sind ideal für extreme Umweltbedingungen. Sie bieten eine hohe Chemikalien-, Ozon-, Sonnen- und Witterungsbeständigkeit, eine hohe Biegsamkeit und Elastizität und sind extrem reißfest und flexibel.
  • Temperaturbeständig: −51...+204 °C
  • Härte (Shore A): 60
  • Dichte: 1,90