Absorptionsküvetten, 110
Lieferant: Hellma
634-9067EA 0 CHF
634-9067 634-9054 634-9065 634-9055 HELL110-50-40 634-9063 634-9052 634-9053 634-9064 634-9061 634-9051 HELL110-2-K-40 HELL110-5-K-46 634-0854 HELL110-40-40
Absorptionsküvetten, 110
Küvetten Spektralphotometer-Küvetten
Qualitativ hochwertige Küvetten aus Glas oder Quarz für spektralphotometrische Online-Analysen.
Bitte beachten Sie, dass Paare spektral kalibriert sind.
Zertifizierungen: ISO 17025 zertifizierte, auf NIST rückführbare Referenzstandards und Eintauchfühler.