VWR®, Weithals-Ballonflasche, rechteckig
Lieferant: VWR Collection
216-1907EA 114 CHF
216-1907 216-1898 216-1927
VWR®, Weithals-Ballonflasche, rechteckig
Flaschen Ballons
Diese Ballonflaschen eignen sich zum Lagern und Abfüllen von Lösungen und Medien.
  • High chemical resistance
  • Ideal for sterile water storage
  • Graduated to identify the volume dispensed
PP carboys can be autoclaved before refilling to stop recurring bacterial growth. HDPE carboys are for use from –100 to +100 °C.
Note: Always remove the cap from the carboy before autoclaving.
Zertifizierungen: Resin meets US FDA 21 CFR, USP Class VI.