Siliconentschäumer, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.07743.0500EA 764 CHF
1.07743.0500
Siliconentschäumer, Supelco®
Siliconentschäumer
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR-spectrum) Conforms
Density (d 20/4) 0,98 - 1,01 g/ml
Application Test Conforms