Teststreifen für Wasserhärte, Dosatest
Lieferant: VWR Chemicals
Gebrauchsfertige Kits, welche alle notwendigen Reagenzien enthalten.
- Schnell und bequem
- Einfach zu handhaben
- Unterschiedliche Messbereiche zur Wahl
Ideal zur Bestimmung der Wasserhärte. Semiquantitative Ergebnisse innerhalb von 10 bis 120 Sekunden.
Die Farbtafeln sind präzise angepasst und überprüft mittels zertifizierter Standardlösungen, die direkt auf NIST-Standards zurückgeführt werden können.
1 mmol/Liter =10 °f = 5.60 °d= 7,022 °e
1 mmol/Liter= 100.09 mg/l CaCO₃
Verpackung: Eine Schachtel enthält 100 Teststreifen von je 6×95 mm