HPLC-Säulen, SeQuant® ZIC®-HILIC
Lieferant: Merck
1.50435.0001 1.50493.0001 1.50494.0001 1.50496.0001 1.50497.0001 1.50440.0001 1.50441.0001 1.50442.0001 1.50443.0001 1.50444.0001 1.50445.0001 1.50446.0001 1.50447.0001 1.50448.0001 1.50449.0001 1.50450.0001 1.50451.0001 1.50452.0001 1.50453.0001 1.50454.0001 1.50455.0001 1.50457.0001 1.50458.0001 1.50465.0001 1.50478.0001 1.50479.0001 1.50480.0001 1.50481.0001 1.50482.0001 1.50487.0001 1.50489.0001 1.50490.0001 1.50491.0001 1.50492.0001 1.50436.0001 1.50671.0001
1.50435.0001EA 329 CHF
1.50435.0001 1.50493.0001 1.50494.0001 1.50496.0001 1.50497.0001 1.50440.0001 1.50441.0001 1.50442.0001 1.50443.0001 1.50444.0001 1.50445.0001 1.50446.0001 1.50447.0001 1.50448.0001 1.50449.0001 1.50450.0001 1.50451.0001 1.50452.0001 1.50453.0001 1.50454.0001 1.50455.0001 1.50457.0001 1.50458.0001 1.50465.0001 1.50478.0001 1.50479.0001 1.50480.0001 1.50481.0001 1.50482.0001 1.50487.0001 1.50489.0001 1.50490.0001 1.50491.0001 1.50492.0001 1.50436.0001 1.50671.0001
HPLC-Säulen, SeQuant® ZIC®-HILIC
Chromatographiesäulen
Die Selektivität von ZIC®-HILIC eignet sich für eine Vielzahl von Molekülen, die hydrophile oder ionisierbare Funktionsgruppen enthalten. Diese umfasst Verbindungen wie Kohlenwasserstoffe, Metaboliten, Säuren und Basen, organische und anorganische Ionen, Metallkomplexe, Aminosäuren, Peptide, Proteindigestiva, Pflanzen- und Zellextrakte sowie viele andere. Charakteristisch für diese Verbindung ist in der Regel ein kleiner oder negativer Log P-Wert und ihre geringe Retention auf Umkehrphasensäulen.
  • Einfache Trennung von polaren und hydrophilen Verbindungen
  • Orthogonale Selektivität im Vergleich zur Umkehrphasen-Selektivität
  • Permanente zwitterionische Funktionsgruppe kovalent an porösem Kieselgel gebunden
  • Geringe Analysekosten aufgrund einer stabilen stationären Phase
* HILIC = Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography (hydrophile Interaktionsflüssigchromatographie). * LogP = Oktanol/Wasser-Verteilungskoeffizient.