Beutel, Reißverschluss, Anti-UV, Beschriftungsbereich, Minigrip®
Lieferant: Flexico
Minigrip®
129-2360EA 807 CHF
129-2360 129-3877 129-2359 129-3876
Beutel, Reißverschluss, Anti-UV, Beschriftungsbereich, Minigrip®
Beutel Probenbeutel
PE Beutel, Dicke 80 µm.
  • UV-Schutz
  • 3 weiße Beschriftungsfelder
  • Wiederverschließbar, wiederverwendbar, zu 100% recycelbar
Hergestellt aus Polyethylen (LDPE). Der UV-Schutz bietet eine Barriere für den Inhalt des Beutels (Wellenlängen zwischen 280 und 350 nm) und hält einer Strahlungsenergie von 200 Kly stand. Design mit Reißverschluss zum einfachen Öffnen und schnellen Verpacken. Der Minigrip®-Beutel hat eine hervorragende mechanische Widerstandsfähigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit (von –40 bis +60 °C). NICHT für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.