Mikroorganismentest, Konservierungssystem, CryoInstant
Lieferant: DELTALAB
409113/1 409113/2 409113/3 409113/4 409113/5 409113/6
DELT409113/1EA 564 CHF
DELT409113/1 DELT409113/2 DELT409113/3 DELT409113/4 DELT409113/5 DELT409113/6
Mikroorganismentest, Konservierungssystem, CryoInstant
Mikrobiologische Testsysteme Tests zur Überprüfung von Mirkoorganismen
CryoInstant ist ein Konservierungssystem zur Aufbewahrung mikrobiologischer Kulturen, bestehend aus 2-ml-Kryoröhrchen mit 25 porösen Kügelchen und einer mit Kryokonservierungsmittel versetzte Brühe.
  • Perfektes Gefrierlagersystem (Sparen Sie Platz in Gefrierschränken beim Lagern)
  • Kann verwendet werden, um bis zu 25 Replikate des ursprünglichen Mikroorganismus zu erhalten (um sie über viele Jahre zu verwenden)
  • Erleichtern Sie die Wiederherstellung des gespeicherten Stamms, indem Sie eine beimpfte Perle direkt auf ein festes Medium streichen
  • Verhindern Sie Änderungen und wiederholtes Auftauen / Einfrieren der restlichen Perlen
  • Vermeiden Sie Eisbildung bei der Bergung
  • Verbessern Sie die Erholungsraten von gefrorenen Kulturen, indem Sie der Brühe ein Kryokonservierungsmittel hinzufügen
  • Minimieren Sie das Risiko einer Kreuzkontamination
Die Kryoröhrchen mit Außengewinde bestehen aus PP mit glatter Innenfläche, die eine Kontamination verhindert. Ihre Deckel enthalten eine Silikonscheibe, um eine positive auslaufsichere Abdichtung zu gewährleisten. Röhrchen und Deckel widerstehen bis zu –190 ºC.
Verpackung: Kryoröhrchen sind in Kartons zu 100 Stück verpackt. Jede Schachtel wird in Plastikfolie verpackt und mit Referenzcode, Charge, Verfallsdatum und Angabe der Farbe der Kappen und Perlen gekennzeichnet.