Avantor® Prevail C18, HPLC-Säulen
Lieferant: Avantor
HICH43818EA 930 CHF
HICH43818 HICH43871 HICH99200 HICH99322 HICH43829 HICH99202 HICH99204 HICH99279 HICH43903 HICH99208 HICH99209 HICH99210 HICH99211 96683/N 99286/N
Avantor® Prevail C18, HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Prevail™ HPLC-Säulen weisen sowohl in stark wässrigen als auch in stark organischen mobilen Phasen eine lange Säulenlebensdauer auf. Alle Phasen, außer Prevail™ Carbohydrate ES, sind silikatisch. Die Stabilität dieser Phasen ist so, dass eine einzelne Säule zwischen stark wässrig für die Analyse stark polarer Analyten und stark organisch für eine starke Retention hydrophober Analyten umgeschaltet werden kann.
  • Stabil von stark organisch bis stark wässrig
  • Spezialphasen für spezifische Anwendungen
  • Hervorragende Empfindlichkeit bei Microbore- und ELSD-Anwendungen
Flexibilität beim Wechseln zwischen verschiedenen Bedingungen der mobilen Phase, um einer Vielzahl von Anwendungen gerecht zu werden. Hervorragende Empfindlichkeit für Mikrobore-Anwendungen.
Zubehörinformationen: Vorsäulenkartuschen mit Halterung (80101/N) und Säulen-Kupplung (HI-081) verwenden.