Reinraum-Wischtücher, vorgetränkt, PROSAT® Polywipe-C Heatseal
Lieferant: CONTEC
PSCS0009 PSCS0009-BPR PSCS0012-BPR
CONTPSCS0009EA 975 CHF
CONTPSCS0009 115-2786 115-2787
Reinraum-Wischtücher, vorgetränkt, PROSAT® Polywipe-C Heatseal
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Getränkte Reinraumwischtücher
Die Polywipe-C Heatseal Wischtücher bestehen aus Polyesterfilament, vorgetränkt mit 70% IPA und 30% DI-Wasser.
  • Äußerst geringe Mengen an Partikeln und extrahierbaren Substanzen
  • Vorgetränkte Tücher senken deutlich den Verbrauch von Lösungsmitteln und maximieren die Prozesskontrolle und Wiederholbarkeit
  • Abriebfest und chemikalienbeständig
  • Kontrollierter Sättigungsgrad reduziert erheblich den Lösungsmittelverbrauch und das Abfallaufkommen
  • Reduzieren VOC-Emissionen, die mit dem Sprühen von IPA in Verbindung stehen
  • Gleichmäßige Sättigung maximiert die Prozesskontrolle und Effizienz
Die Wischtücher sind lasergeschnitten, um die Fasern am Rand des Wischtuchs miteinander zu verbinden. Dadurch entsteht ein sehr sauberer, nicht scheuernder Rand, der die Verwendung der gesamten Wischtuchoberfläche ermöglicht. Ideal für allgemeine Anwendungen und die Reinigung in kritischen Umgebungen.
Die Daten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt; die aktuellsten Testergebnisse und Testmethoden finden Sie auf der Webseite des Herstellers.