Mini-Kabelverriegelung
Lieferant: Brady
050940 051442
BRDY050940EA 172 CHF
BRDY050940 118-0518
Mini-Kabelverriegelung
Sicherheitsverriegelungen
Diese Mini-Kabelverriegelungen eignen sich perfekt zum Absichern von Trennschaltern, kleinen Durchgangsventilen usw.
  • Lieferbar mit einem 2,44 m langen Nylon- oder beschichteten Stahlkabel
  • Das beschichtete Stahlkabel bietet zusätzliche Robustheit für eine sichere Anbringung an Ventilen und Hebeln
  • 6 Schlosslöcher, geeignet für die meisten Vorhängeschlossbügel und Schließbügel
  • Druckknopf mit selbstaufrollendem Mechanismus zieht das Kabel automatisch fest
Max. Bügeldurchmesser: 7,00 mm
Min. Bügelweite: 20,00 mm
Max. Draht-/Kabeldurchmesser: 1,60 mm