Silikonöl, 100 - 300 mPa.s (20 °C) für Ölbäder, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyms: Polyphenyl-methylsiloxane
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07742.0100 1.07742.1000
1.07742.0100EA 148 CHF
1.07742.0100 1.07742.1000
Silikonöl, 100 - 300 mPa.s (20 °C) für Ölbäder, Supelco®
Silikonöl
Silicone oil used as oil bath up to 250 °C.
Verpackung: Packed in plastic bottles.
Siedepunkt: >315 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >295 °C
MDL Number: MFCD00132673
CAS-Nummer: 68083-14-7