Anschlüsse, Schlauch, Edelstahl, GL 45, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
292612804 292612701 292612607
SCOT292612804EA 423 CHF
SCOT292612804 SCOT292612701 SCOT292612607
Anschlüsse, Schlauch, Edelstahl, GL 45, DURAN®
Fittings und Verbinder
Das Schlauchverbindungssystem mit zwei oder drei oberen Anschlüssen ist für die Verwendung mit allen Größen von DURAN® GL 45 Labor- und Medienflaschen ausgelegt. Diese Anschlüsse sind leicht gespreizt, um eine einfachere Befestigung des Schlauchs zu ermöglichen.
  • Robust und langlebig
  • Konfektioniert mit drei Schlauchanschlüssen mit Widerhaken oben und unten
  • Das frei drehbare Edelstahlzentrum ermöglicht das Abschrauben der Flasche, ohne dass der Schlauch abgenommen werden muss
  • Hygienische, elektropolierte Oberfläche für effiziente Reinigung und Sterilisation
  • Eine flüssigkeitsdichte Abdichtung wird durch eine Silikondichtung und die rote PBT GL 45-Schraubkappe gewährleistet
  • Temperaturbereich: bis 180 °C
  • Passend für Flexschläuche mit 8 mm Innendurchmesser.
Es eignet sich hauptsächlich zum Übertragen steriler Flüssigkeiten zwischen Behältern, zur Probenentnahme von Flüssigkeiten in Flaschen aus größeren Behältern, als Behälterdeckel zur Versorgung von Laborinstrumenten und für Anschlussbaugruppen für Spinnerflaschen und Zellkulturgefäße.
Lieferumfang: Anschluss komplett mit Schraubkappe und Dichtung.