Magnetrührer, LABOMAG Be9 und Be Nine Mobile
Lieferant: SHP
442-1140EA 392 CHF
442-1140 442-1138 442-1139 442-1134 442-1135 442-1136 442-1137 442-1141
Magnetrührer, LABOMAG Be9 und Be Nine Mobile
Rührer Magnetrührer
Farbige Magnetrührer mit einer Position mit PLA-Gehäuse. Der verschleißfreie Induktionsantrieb ermöglicht ein gleichmäßiges Rühren von bis zu 1 Liter Flüssigkeit.
  • Einfache und intuitive Bedienung
  • In vier Farben erhältlich: Blau, Grün, Magenta und Gelb
  • Rührgeschwindigkeit und Rührrichtung werden per LED angezeigt
  • Die Sanftanlauffunktion ermöglicht einen gleichmäßigen und zentrierten Start der Magnetrührstäbe
  • Der integrierte Wechsel der Rührrichtung ermöglicht ein noch gleichmäßigeres Rühren der Flüssigkeit
  • Der Be Nine Mobile eignet sich hervorragend für die Abwasseranalyse vor Ort oder im Labor
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 40
Lieferumfang: Das Be Nine Mobile enthält für Vor-Ort-Einsätze in einem praktischen Tragekoffer einen Akkupack für bis zu 12 Stunden Betriebszeit, ein Autoladekabel, einen Steckeradapter für mehrere Länder sowie Rührstäbe.