Schaufeln, Scorpion PharmaScoop®
Lieferant: Sampling Systems
Scorpion PharmaScoop®
SAMPA346-1500EA 346 CHF
SAMPA346-1500
Schaufeln, Scorpion PharmaScoop®
Schaufeln
Diese Heavy-Duty-Probenschaufeln sind aus Edelstahl 316 mit satiniertem Finish gefertigt.
  • Ergonomischer Griff erleichtert die Probenahme in engen Gefäßen und hält die Hände sauber
  • Hygienische Konstruktion ohne Spalten
  • Abgerundete Ecken für einfache Reinigung
Die vollständig geschweißte Konstruktion macht diese Pulverschaufel ideal für Anwendungen, bei denen es auf Hygiene und Robustheit ankommt.