VWR® TA Professional, Analysenwaagen, Touchscreen
Lieferant: VWR Collection
611-3677EA 2620 CHF
611-3677 611-3684 611-3686 611-3683 611-3679 611-3681 611-3674 611-3676 611-3828 611-3829 611-3830 611-3831
VWR® TA Professional, Analysenwaagen, Touchscreen
Waagen
Analytische Laborwaagen mit farbigem 5" Touchscreen mit erweiterten Anwendungen und großen Datenbanken für professionelles Wägen. Der Benutzer kann über interaktive, symbolgesteuerte Menüs leicht und intuitiv auf Wägefunktionen zugreifen. Das garantiert effiziente und produktive Wägeprozesse. Die Waagen können von bis zu 10 verschiedenen Benutzern genutzt werden, die sich mit einem eigenen Passwort anmelden und eigene Einstellungen vornehmen können. Ideal für Labore, die GLP-Konformität sicherstellen müssen. Alle Modelle verfügen über eine Waagschale aus Edelstahl.
  • Interne und externe Kalibrierung (optionales Werkskalibrierzertifikat)
  • Mehrere Sprachen (Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch oder Portugiesisch)
  • Kontrollwägung, Statistik, dynamisches Wägen, Rezeptieren und erweiterte Stückzählfunktionen mit Statistikbericht
  • Erweiterte Dichtefunktion mit Berechnung des Dichteindex zur Qualitätsbeurteilung von Metallen
  • Spezielle Textilfunktion zum Messen von Fasern/Fäden (Baumwolle, Leinen, Wolle, Nylon, Polyester) mit Statistikbericht
  • Serieller Ausgang zum Anschließen an einen Drucker, USB-Anschluss zum Exportieren oder Importieren von Datenbanken und Testergebnissen
Modelle mit integriertem Ionisator, gekennzeichnet durch „-ION“, ermöglichen eine genaue Probenvorbereitung. In den verschiedenen Proben, die im Labor routinemäßig gewogen werden, sammelt sich statische Ladung. Wenn sich diese aufbaut, kann sie das gemessene Gewicht verändern. Durch das Blasen von Ionen neutralisiert der integrierte Ionisator die statische Ladung, und innerhalb von Sekunden kann die Probe gewogen werden. Bei Temperaturänderungen oder nach einem festgelegten Zeitraum (Werkeinstellungen) wird die Waage vom Waagenkalibriersystem automatisch kalibriert. So sind präzise Ergebnisse auch dann sichergestellt, wenn der Anwender die Waage nicht manuell kalibriert hat.
Der Anwender kann bei den Modellen mit interner Kalibrierung (durch ein „i“ am Ende des Modellnamens gekennzeichnet) zwischen drei Optionen wählen:
Mit der CAL-Taste kann die Kalibrierung mit internem Gewicht gestartet werden
Die Waage rekalibriert sich automatisch bei Änderung der Umgebungstemperatur und/oder nach Verstreichen einer bestimmten Zeit (Incal+)
Der Anwender kann wahlweise mit einem externen Gewicht kalibrieren.
Zertifizierungen: EN 61326-1:2013, EN 61010-1:2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012
Lieferumfang: Werden mit In-Use-Schutzabdeckung aus Kunststoff geliefert.