Halbmikrowaagen mit 5"-Touchscreen-Farbdisplay mit erweiterten Anwendungen und großen Datenbanken für professionelles Wägen. Der Benutzer erhält über interaktive Symbolmenüs einfachen und intuitiven Zugriff auf die Waagenfunktionen, sodass ein effizientes und produktives Wiegen gewährleistet ist. Die Waagen können von bis zu 10 verschiedenen Benutzern verwendet werden, die jeweils eigene, kennwortgeschützte Einstellungen festlegen können. Ideal für Labore, die GLP-Konformität sicherstellen müssen. Alle Modelle verfügen über eine Waagschale aus Edelstahl.
- Interne und externe Kalibrierung (optionales Werkskalibrierzertifikat)
- Mehrsprachig (Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch oder Portugiesisch)
- Kontrollwägen, Statistik, dynamisches Wägen, Rezeptieren und erweitertes Stückzählen mit Statistikbericht
- Erweiterte Dichtefunktion, mit Berechnung des Dichteindex für die Qualitätsbeurteilung von Metallen
- Spezielle Textilfunktion zur Messung von Fasern/Fäden (Baumwolle, Leinen, Wolle, Nylon und Polyester) mit Statistikbericht
- Serieller Ausgang zum Anschließen an einen Drucker, USB-Anschluss zum Exportieren oder Importieren der Datenbank und von Testergebnissen
Der Anwender kann bei den Modellen mit interner Kalibrierung (durch ein 'i' am Ende des Modellnamens gekennzeichnet) zwischen drei Optionen wählen:
Mit der CAL-Taste kann die Kalibrierung mit internem Gewicht gestartet werden
Die Waage rekalibriert sich automatisch bei Änderung der Umgebungstemperatur und/oder nach Verstreichen einer bestimmten Zeit (Incal+)
Der Anwender kann wahlweise mit einem externen Gewicht kalibrieren
Zertifizierungen: EN 61326-1:2013, EN 61010-1:2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012.
Lieferumfang: Wird mit In-Use-Schutzabdeckung aus Kunststoff geliefert.
Bitte beachten Modelle mit dem Zusatz „D“ haben zwei Messbereiche, ein „i“ zeigt eine interne Kalibrierung an, und „C“ steht für ein Kalibrierzertifikat.