Probenehmer, MultiThief
Lieferant: Sampling Systems
1290K-1000 1290K-2000 1290W-25 1290W-50 1290K-1500 1290W-10 1290W-05 1290W-00 1290W-60
SAMP1290K-1000EA 2200 CHF
SAMP1290K-1000 SAMP1290K-2000 SAMP1290W-25 SAMP1290W-50 SAMP1290K-1500 SAMP1290W-10 SAMP1290W-05 SAMP1290W-00 300-0422
Probenehmer, MultiThief
Probenehmer Probenehmer für Feststoffe
Der MultiThief ist für die mehrstufige Probenahme von frei fließenden Pulvern und Granulaten konzipiert.
  • Variable Probenvolumina bis zu 60 ml
  • Geeignet für frei fließende Pulver und Granulate
  • Kann durch Entfernen von Zellen schnell und einfach ausgetauscht werden