pH-Elektroden für allgemeine Laboranwendungen, Liq-Glass™
Lieferant: HAMILTON BONADUZ
238000 238182 238185 238180 238145 238406 242054 242056 242055
662-9200EA 240 CHF
662-9200 620-4914 620-4917 620-4916 662-9212 662-9222 662-9234 662-9233 662-2153
pH-Elektroden für allgemeine Laboranwendungen, Liq-Glass™
Elektroden pH-Elektroden
Robuste, kombinierte pH-Elektroden für den täglichen Laborgebrauch. Universell einsetzbar sowohl im stark sauren, als auch im basischen Bereich.
  • Sehr gute Eignung für Säure/Base-Titrationen
  • Elektrolyt ist nachfüllbar
  • Stabiles Everef-Referenzssystem für lange Lebensdauer der Elektroden
pH-Bereich: 0 - 14
Temperaturbereich: −10...+100 °C
Referenzsystem: Everef
* Integrierter Temperaturfühler NTC 30 kOhm
** Integrierter Temperaturfühler Pt1000
Bestellinformation: Mit Seriennummer und individuellem Prüfzertifikat. Elektroden mit S7-Steckkopf werdenMore Product Information