Manometer, 521-1
Lieferant: Testo
TEST0560.5210EA 1010 CHF
TEST0560.5210
Manometer, 521-1
Manometer
Das testo 521 ist ein mobiles Druckmessgerät, das speziell für den Einsatz in Klima-/Lüftungsanlagen, Reinräumen und OPs entwickelt wurde. Mit einem internen Drucksensor von 0 bis 100 hPa ist das Messgerät ideal für Staurohrmessungen im Bereich 5 bis 100 m/s
  • Temp. kompensierter Differenzdrucksensor (Klasse 0,2) im Gerät
  • Direkte Berechnung der Geschwindigkeitsgeschwindigkeit und des Geschwindigkeitsflusses
  • Mehrpunkt- und zeitgesteuerte Mittelwertberechnung
  • Zusätzlich zwei Sondenanschlüsse zur Messung von Druck und Temperatur
  • Speicher für 25000 Werte
  • RS232-Schnittstelle: Messdaten können auf einen PC übertragen werden (Software erforderlich, nicht enthalten)
Bei Strömungsgeschwindigkeiten im Bereich von 1 bis 12 m/s können Anwender mit der extern anschließbaren 100-Pa-Sonde genaue Messungen durchführen.
Lieferumfang: Lieferung mit Kalibrierprotokoll und Batterien.