Becher, niedrige Form, Corning®
Lieferant: Corning
1000P-100 1000P-150 1000P-1L 1000P-250 1000P-2L 1000P-400 1000P-50 1000P-5L 1000P-600 1000P-25 1000P-3L
CORN1000P-100EA 52.1 CHF
CORN1000P-100 CORN1000P-150 CORN1000P-1L CORN1000P-250 CORN1000P-2L CORN1000P-400 CORN1000P-50 CORN1000P-5L CORN1000P-600 CORN1000P-25 CORN1000P-3L
Becher, niedrige Form, Corning®
Becher
PP, durchscheinend.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Autoklavierbar
Mit aufgedruckten blauen Graduierungen.