Qualitatives Filterpapier, Standardsorten, Sorte 6, Whatman™
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
1006-070 1006-090 1006-110 1006-125 1006-150 1006-185 1006-240 1006-042
516-3606EA 23 CHF
516-3606 512-1036 512-1037 516-3610 516-3611 512-1038 516-0603 516-5127
Qualitatives Filterpapier, Standardsorten, Sorte 6, Whatman™
Filter Filterpapiere Qualitatives Filterpapier
Ein Filter der Standardsorte zur Analyse von Kesselwasser.
  • Doppelt so schnell wie Sorte 5 mit ähnlich feiner Partikelretention
  • Häufige Verwendung zur Analyse von Kesselwasser
Diese Zellulosefilter werden bei qualitativen Analysetechniken zur Materialbestimmung und -identifizierung verwendet. Vorgefaltete qualitative Filter bieten im Vergleich zu gleichwertigen Quadranten-Faltenfiltern eine verbesserte Durchflussrate und eine erhöhte Ladekapazität.