Zentrifugen, Tischmodell, ungekühlt/gekühlt, ROTINA 380/380 R
Lieferant: Hettich
1701 1706
521-1153EA 8480 CHF
521-1153 521-1154
Zentrifugen, Tischmodell, ungekühlt/gekühlt, ROTINA 380/380 R
Zentrifugen Tischzentrifugen
Die hoch leistungsfähigen Tischzentrifugen ROTINA 380 und ROTINA 380 R beeindrucken durch modernste Technik, hohes Fassungsvermögen, extrem einfache Handhabung und außergewöhnlich geschmeidigen und geräuscharmen Lauf.
  • Geschmeidiger und geräuscharmer Lauf, bürsten- und wartungsfreier Induktionsantrieb
  • Gehäuse und Deckel aus Metall zur Gewährleistung konstanter Drehzahlen, Rotorkammer und Deckelinnenseite aus Edelstahl
  • Ergonomisch platzierte Bedienelemente und Displays mit extrem einfacher Benutzerführung
  • Die spezielle Deckelverriegelungsvorrichtung ermöglicht das problemlose Öffnen und Schließen des Deckels mit einer Hand
  • Sicherheitsmerkmale: zusätzlich stahlgepanzerte Rotorkammer, automatische Rotorerkennung, Unwuchtabschaltung, Deckelverriegelung und -fixierung bei laufendem Rotor, Deckelhaltevorrichtung, Notfallentriegelung für den Deckel
Die Zentrifugen sind für ein breites Einsatzspektrum konzipiert und kommen vorwiegend in der Diagnostik, Genforschung und Mikrobiologie sowie für Zellkulturen zum Einsatz.
Bestellinformation: Rotoren und Adapter sind separat erhältlich.