VWR® Advanced 15000, Kreisschüttler
Lieferant: VWR Collection
444-2924EA 6560 CHF
444-2924 444-2925 444-2926 444-2927 444-2928 444-2929
VWR® Advanced 15000, Kreisschüttler
Schüttler Kreisschüttler
Digitale Schüttler mit Mikroprozessorsteuerung, die sich ideal für Mischanwendungen mit sehr schweren Lasten und größeren Gefäßen eignen, z. B. Zellkulturen, Löslichkeitsstudien und Extraktionsverfahren. Die variable Geschwindigkeitsregelung sorgt für eine konstante, gleichmäßige Schüttelwirkung. Das Accu-Drive-Schüttelsystem bietet außergewöhnliche Geschwindigkeitskontrolle, Genauigkeit, Sicherheit und Haltbarkeit. Das System überwacht kontinuierlich die Schüttelgeschwindigkeit und hält den Sollwert auch bei wechselnden Lasten.
  • Anzeige von Drehzahl und Zeit auf zwei unabhängigen LED-Displays
  • Integrierte Zeitschaltuhr (1 s bis 160 h) mit Anzeige der vergangenen Zeit oder Countdown-Funktion, automatischer Abschaltung und akustischem Alarm bei Programmende
  • Kann bei −10 bis +60 °C (max. 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) in einem Inkubator, CO₂-Inkubator oder Kühlraum verwendet werden
Die angezeigte Geschwindigkeit ist auf 1 % der eingestellten Geschwindigkeit genau (wenn die Geschwindigkeit über 100 min⁻¹ liegt). Die Rampenfunktion erhöht die Geschwindigkeit langsam auf den Sollwert für zusätzliche Sicherheit. Der eingebaute Lastsensor kann einen unausgeglichenen Zustand erkennen und reduziert die min⁻¹ automatisch auf eine sichere Geschwindigkeit, um Verschütten zu verhindern und Proben zu schützen. Der Geschwindigkeitskalibrierungsmodus ermöglicht dem Benutzer, die Geschwindigkeitsanzeige neu zu kalibrieren, und der serielle RS232-Anschluss bietet eine bidirektionale Kommunikation für die Datenprotokollierung und Gerätesteuerung.
Lieferumfang: Lieferung inklusive rutschfester Gummimatte, aber ohne Aufsätze. Entsprechendes Zubehör muss separat bestellt werden. Informationen zu anderen Plattformen und Zubehör finden Sie unter „Zubehör für VWR® Kreisschüttler der Serie Standard und Advanced“.