Digitaler Schüttler mit Mikroprozessorsteuerung, eignet sich ideal für Mischanwendungen mit schwerer Beladung, z. B. Zellkulturen, Löslichkeitsstudien und Extraktionsverfahren. Die variable Drehzahlregelung sorgt für eine konsistente, gleichmäßige Schüttelbewegung. Das Schüttelsystem mit Akkuantrieb sorgt für ausgezeichnete Drehzahlkontrolle, Genauigkeit, Sicherheit und Belastbarkeit. Das Schüttelsystem überwacht dabei kontinuierlich die Schüttelgeschwindigkeit und hält den Sollwert auch bei sich ändernder Beladung aufrecht.
- Anzeige von Drehzahl und Zeit auf zwei unabhängigen LED-Displays
- Integrierte Zeitschaltuhr (1 Sek. bis 160 Std.) mit Anzeige der vergangenen Zeit oder Countdown-Funktion, automatischer Abschaltung und akustischem Alarm bei Programmende
- Kann zwischen −10 und +60 °C (max. 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) in einem Brutschrank, CO₂-Inkubator oder Kühlraum verwendet werden
- Garantie von 5 Jahren auf Motor und Antriebsmechanismus
Displayed speed is accurate to 1% of set speed (when speed is above 100 min⁻¹). The ramping feature slowly increases speed to the set point for added safety. Built-in load sensor can detect an unbalanced condition and will automatically reduce the min⁻¹ to a safe speed to prevent spills and protect samples. Speed calibration mode allows the user to recalibrate the speed display and RS232 serial port provides two-way communication for data logging and unit control.
Lieferumfang: Lieferung inklusive rutschfester Gummimatte, aber ohne Aufsätze. Entsprechendes Zubehör muss separat bestellt werden. Informationen zu anderen Plattformen und Zubehör finden Sie unter „Zubehör für VWR® Standard und Advanced Kreisschüttler“.