Cell culture storage bottles, polystyrene, Corning®
Lieferant: Corning
430281 430282 430518 431175 8388 8390 8393 8396
734-1824EA 165 CHF
734-1824 734-1825 734-1847 734-1897 700-1786 700-1785 700-1787 700-1783
Cell culture storage bottles, polystyrene, Corning®
Flaschen Zellkulturflaschen
Polystyrol-Flaschen für den Einmalgebrauch zur Aufbewahrung von Medien, Puffern und anderen wässrigen Lösungen
  • Niedrige Form, Easy Grip Ausführung hat leicht greifbare Seiten zur einfachen Handhabung
  • Verschlussstopfen-Kappen (45 mm) für luftdichte Versiegelung und zur Verringerung des Kontaminationsrisikos
  • Flaschen mit Corning® Vakuumfiltersystemen einsetzbar
  • Steril, als pyrogenfrei zertifiziert