VWR® Probenteiler
Lieferant: VWR Collection
HAVE205322280EA 943 CHF
HAVE205322280 HAVE205322273 HAVE205322297 HAVE205322303 HAVE205322310 HAVE205322327 HAVE205322334 HAVE205322341
VWR® Probenteiler
Probenteiler
Zum Aufteilen des Siebguts in repräsentative Analysensiebproben.
Typ RT 6,3 und 12,5: Besteht aus 1 Gestell aus lackiertem Stahlblech (300 × 250 × 270 mm), 1 Trennwand aus Edelstahl und 3 Auffangbehältern aus Weißblech (1,75 Liter) oder laminiertem Kunststoff (2 Liter).
Typ RT 25; 37,5; 50 und 75: Besteht aus 1 Gestell 620 × 260 × 420 mm, 1 Teiler und 3 Auffangbehältern mit Haltegriffen (8 Liter), alles aus verzinktem Stahl.
Besteht aus 1 Gestell (620 × 260 × 420 mm), 1 Trennwand und 3 Auffangbehältern mit Griffen (8 Liter), alle aus verzinktemMore Product Information