Entsorgungsbeutel
Lieferant: Brand
759705 759710
129-0131EA 29.5 CHF
129-0131 129-9812
Entsorgungsbeutel
Beutel Entsorgungsbeutel
Sterilisationsbeutel 200×300 mm
Ständer:
Mit Epoxidharz beschichteter Stahldraht, mit Gummifüßen. Nicht autoklavierbar.
Epoxy-coated steel wire, with rubber feet. Non-autoclavable.
Bitte beachten risk of injury. Never put sharp objects such as needles into plastic bags. Bags should stay open during sterilisation.