Agarose, SeaKem® Genetic Technology Grade™ (GTG)
Lieferant: LONZA
50074 50070 50071
733-1542EA 2810 CHF
733-1542 733-1540 733-1541
Agarose, SeaKem® Genetic Technology Grade™ (GTG)
Elektrophorese-Gele Agarose und Acrylamid
SeaKem® ist eine Agarose mit hoher Gelstärke, niedrigem EEO und Standard-Geliertemperatur, die sich perfekt für Elektrophorese und andere molekularbiologische Anwendungen eignet.
  • Qualitätsgeprüft, um die Leistung zu zertifizieren
  • Hohe Gelstärke
  • Niedriger EEO
  • Standardschmelztemperatur
Diese Genetic Technology Grade™ (GTG)-Agarose wurde speziell für die präparative DNA-Elektrophorese entwickelt und wird auf das Vorhandensein von Proteasen, Ligasen und Nukleasen getestet. Aus SeaKem® GTG™ Agarosegelen gewonnene DNA kann zuverlässig verdaut und ligiertMore Product Information