Agarose, SeaKem® Gold
Lieferant: LONZA
50150 50152
733-1551EA 2230 CHF
733-1551 733-1552
Agarose, SeaKem® Gold
Elektrophorese-Gele Agarose und Acrylamid
SeaKem® ist eine Agarose mit hoher Gelstärke, niedrigem EEO und Standard-Geliertemperatur, die sich perfekt für Elektrophorese und andere molekularbiologische Anwendungen eignet. Diese Genetic Technology Grade™ (GTG) Agarose dient der schnellen Auflösung von Megabasen-DNA durch Pulsfeld-Gelelektrophorese (PFGE).
  • Qualitätsgeprüft, um die Leistung zu zertifizieren
  • Hohe Gelstärke
  • Niedriger EEO
  • Standardschmelztemperatur
Aufgrund seines niedrigen EEO ist die elektrophoretische Mobilität der DNA in SeaKem® Gold Agarosegelen deutlich größer als inMore Product Information