Filterabzüge ohne Abluftleitung, Captair® Smart 483
Lieferant: Erlab
captair®
135-2861EA 16410 CHF
135-2861 135-2300 135-2860 135-2863 135-2302 135-2301 135-2862 135-2865 135-2864 ERLAA64 135-2856 135-2855 135-2858 135-2857 135-2859 135-2298 135-2870 135-2297 135-2872 135-2299 135-2871 135-2852 135-2854 135-2853 135-2296 135-2295 135-2867 135-2866 135-2869 135-2868
Filterabzüge ohne Abluftleitung, Captair® Smart 483
Dunstabzugshauben und Verkleidungen Filterabzüge ohne Abluftleitung
Die neuen Captair® Smart Filterabzüge ohne Abluftleitung wurden mit einer einfachen und innovativen Kommunikationsart entwickelt. Smart Technology, einfache und intuitive Kommunikation durch Licht zeigt den Zustand des Abzugs an.
Bitte füllen Sie die Angebotsanfrage aus, damit wir Sie bei der Suche nach dem richtigen Gerät für Ihre Anwendung unterstützen können.
https://ch.cmd2.vwr.com/bin/public/fc/main?f=Y5&pimid=20532415
  • Ein einfaches Lichtmuster und akustische Signale zeigen eine Beeinträchtigung des Luftstroms oder eine Störung des Ventilators oder einen kaputten Filter an
  • Flexibilität: Die modulare Filtrationssäule passt sich an veränderte Anwendungen an
  • Echtzeitsensor erkennt, wenn der Hauptfilter mit Lösungsmitteln, Säuren und Formaldehyd gesättigt ist
  • Chemikalien gelangen nicht in die Atmosphäre
  • Es entstehen keine Kosten für Abluftleitungen
  • Niedriger Energieverbrauch
  • Neues elektronisches Anemometer überwacht die Luftgeschwindigkeit
  • Die um 6° geneigte Frontscheibe gewährleistet optimale Sichtbarkeit und einen ergonomischen Arbeitsbereich.
  • Große Öffnungen für leichten Zugang zu den Arbeiten
Die Struktur besteht aus korrosionsbeständigem, elektroverzinktem Stahl, der mit säurebeständigem Polymer beschichtet ist; Seitenwände und Frontscheibe bestehen aus chemikalienbeständigem Acryl.
Das konfigurierbare Filtersystem kann angepasst werden, um Gase, Lösungsmittel, Pulver und Partikel zu filtern und den Benutzer und das Labor zu schützen. Es gewährleistet eine effiziente Umwälzung der Luft und sorgt dafür, dass die in den Raum abgeleitete Luft frei von gesundheitsgefährdenden Dämpfen oder unangenehmen Gerüchen ist.
Die zum Download verfügbare App eGuard ermöglicht dem Benutzer, den Abzug fernzusteuern und Einstellungen zu ändern, und zeigt Sicherheitshinweise umgehend auf dem Smartphone, Tablet oder PC an.
Aktivkohlefilter-Typen:
AS: Für organische Dämpfe
BE: Polyvalent für Säure- und organische Dämpfe
F: Für Formaldehyddämpfe
K: Für Ammoniakdämpfe
Zertifizierungen: Entspricht Filtrationseffizienzstandard AFNOR NFX 15 211/ANSI Z9.5-2012 (Klassen 1 und 2)
Bitte beachten There is a very wide range of Erlab Fume Hoods and Enclosures. To ensure you receive the correct product for your specific application and setting please complete the contact form as per the url above. Your local Avantor sales representative will then send you an eValiQuest form to get details of your application and requirements. Once we have received this back from you, we will send you a quotation based on your precise requirements ensuring all handling and safety requirements are met. 