Einwegpinzetten, SteriWare®
Lieferant: Sampling Systems
8025H-115S 8025H-115
SAMP8025H-115SEA 216 CHF
SAMP8025H-115S SAMP8025H-115
Einwegpinzetten, SteriWare®
Pinzetten
Diese Einwegpinzette aus 100% reinem HDPE ist ideal zum Aufnehmen von Gegenständen bis zu 25 mm. Durch ihr spezielles Dual-Action-Design können sowohl kleine als auch große Gegenstände aufgenommen werden.
  • Hergestellt aus FDA- und EG-konformem Material
  • Das Risiko einer Kreuzkontamination ist ausgeschlossen – das Gerät kann direkt aus der Verpackung verwendet werden
  • Keine Reinigung vor oder nach der Probenentnahme erforderlich
  • Gammabestrahlt (SAL 10⁻⁶)
  • Geeignet für alle Branchen (Pharmazie, Lebensmittel, Chemie, Kosmetik, Biotechnologie usw.)
Verpackung: In einer Klasse 100000 Reinraumumgebung hergestellt und verpackt. Individuell in einem hitzeversiegelten PE-Beutel verpackt.