Schränke für Chemikalien, CF-CLASSIC
Lieferant: asecos
30802 30801 30800 30799 30798 30797 30796
MSGA30802EA 1420 CHF
MSGA30802 MSGA30801 MSGA30800 MSGA30799 MSGA30798 MSGA30797 MSGA30796
Schränke für Chemikalien, CF-CLASSIC
Möbel Lagerschränke
Sichere und zugelassene Lagerung verschiedener Gefahrstoffe in Innenräumen in einem Sicherheitsschrank.
  • Robuste Konstruktion und Langlebigkeit – stabile Stahlblechkonstruktion
  • Keine unbefugte Nutzung: Tür abschließbar mit Zylinderschloss (im Drehgriff integriert)
  • Belüftung – Lüftungsöffnungen in der Tür, anschlussfertig (DN 75) an der Oberseite an eine technische Absauganlage
  • Höhenverstellbare, verzinkte Wannenböden, Tragkraft 50 kg
Made in Germany.
Bestellinformation: Alle Schränke werden mit Wannenböden (verzinktes Stahlblech) und einer max.More Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable