Natriumhydroxid 25% in wässriger Lösung für die biopharmazeutische Produktion
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Caustic soda
85523.320EA 213 CHF
85523.320 85523.460
Natriumhydroxid 25% in wässriger Lösung für die biopharmazeutische Produktion
Sodium hydroxide
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 119 - 135 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 323
Dichte: 1.274 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 0
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated as NaOH) 24,8 - 25,2 %
Appearance Passes test
CO₃ (as Na₂CO₃) Max. 1 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO₄ (Sulphate) Max. 30 ppm
Fe (Iron) Max. 3 ppm
Residual metal catalysts Unlikely to be present
Residual solvents (ICH Q3C) Excl.by manufact. process
Endotoxin (IU/ml) Max. 2
Filtered at 0.2 µm Confirmed