Schwefelsäure 95,85 - 96,15% 96% Kalibrierlösung für die Viskositätsbestimmung gemäß DIN EN ISO 307 (Kunststoffe/Polyamide)
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
85652.290EA
122
CHF
85652.290
85652.320
Schwefelsäure 95,85 - 96,15% 96% Kalibrierlösung für die Viskositätsbestimmung gemäß DIN EN ISO 307 (Kunststoffe/Polyamide)
Schwefelsäure
Lieferumfang: Wichtiger Hinweis: Diese Chemikalie ist nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel:
H₂SO₄ Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa) Melting Pt: 10.38 °C Dichte: 1.84 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064589 CAS-Nummer: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 1830 ADR: 8,II REACH: 01-2119458838-20 Merck Index: 14,08974 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 95.85 - 96.15 % |