LiChrosorb® RP-18, HPLC-Säulen
Lieferant: VWR
LiChrosorb®
LIRP18-5-150AEA 856 CHF
LIRP18-5-150A LIRP18-5-150AF LIRP18-10-150A LIRP185250SP1 LIRP18-10-200A LIRP18-5-125A LIRP18-10-100A LIRP181010C5SK LIRP18-10250AF LIRP18-5-200A LIRP18-5-100A LIRP1810300AF LIRP18-5-100AS LIRP18-5-10C5 LIRP18-10-250A LIRP18-10-10C5 LIRP18-5-250A LIRP18-5-250AF LIRP18-5-100AM LIRP1810125AF LIRP18-5-125AF LIRP1810250SP1 LIRP18-5-300AF
LiChrosorb® RP-18, HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Diese Säulen mit hochreiner, basenaktivierter, poröser Silica sind ideal für die Trennung basischer Moleküle.
  • Unregelmäßige poröse Silica
  • Hohe Effizienz und komplementäre Phasenselektivität